missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Molecular Probes™ Alexa Fluor™ 488 Oligonucleotide Amine Labeling Kit

Kit de marquage d’amine oligonucléotide Alexa Fluor™ 488

Marque:  Molecular Probes™ A20191

608.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.


Code produit. 10788604

  • 800.00€ / 1 pièce

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Le kit de marquage d’amine oligonucléotide Alexa Fluor 488 offre une méthode simple pour le marquage des oligonucléotides modifiés par des amines à l’aide de notre colorant photostable et vert fluorescent Alexa Fluor 488 (qui est similaire à la fluorescéine sur le plan spectral). Les oligonucléotides marqués avec ce kit peuvent être utilisés comme amorces et comme sondes dans des expériences d’hybridation, mais ne doivent pas être utilisés pour le séquençage automatisé de l’ADN puisque le colorant Alexa Fluor du kit est fourni en tant qu’isomères mélangés. Les kits ont été optimisés pour le marquage des réactions avec 50 μg d’un oligonucléotide modifié par 5’-amine, long de 18 à 24 bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

Conservez au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière.
Kit
Oligos (marqués)
Oui
Alexa Fluor™
1 kit
Fluorescence
Alexa Fluor™ 488
Oligos
Marquage direct
Kit d’étiquetage d’amines à base d’oligonucléotides
Température ambiante
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.