Learn More
ALDH1A3 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène ALDH1A3
Concentration 0.39 mg/mL
Applications Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16843725
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
25167-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16833725
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
25167-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
ALDH1A3 are aldehyde dehydrogenase isozymes which are thought to play a major role in the detoxification of aldehydes generated by alcohol metabolism and lipid peroxidation. The enzyme encoded by the ALDH1A3 gene uses retinal as a substrate, either in a free or cellular retinol-binding protein form.
Spécification
Spécification
ALDH1A3
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human
P47895, Q9JHW9
220, 56847
ALDH1A3 Fusion Protein Ag18605
Primary
-20°C
ALDH1A3
0.39 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Aldehyde dehydrogenase 6, ALDH1A3, ALDH1A6, ALDH6, RALDH 3, RALDH3, Retinaldehyde dehydrogenase 3
Aldh1a3
IgG
Antigen Affinity Chromatography