Learn More
Alconox™ Détergent liquide pour nettoyage critique Liquinox™
Product Code. p-4937103 Shop All Cole-Parmer Products
Click to view available options
Volume (impérial):
1 gal.
Type de conteneur:
Boîte
Unit Size:
4 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11789679
Brand: Alconox™ 1777540
Edge
This item is not returnable. View return policy
Détergent anionique doux concentré pour le nettoyage manuel et à ultrasons
Ce détergent anionique doux concentré convient au nettoyage manuel et à ultrasons.
Liquinox se compose essentiellement d’un mélange homogène de sulfonates d’alkylaryle linéaire de sodium, de sulfonates de xylène de sodium, d’alkanolamide et d’alcool éthoxylé.
  • Concentré
  • Sans phosphates, biodégradable et jetable après utilisation
  • Entièrement soluble dans l’eau dure et douce
  • Remplace les acides corrosifs et les solvants dangereux
  • Dilué à 1100 (Diluez 10 ml dans 1 litre d’eau)
  • Le rinçage facile permet d’obtenir des résultats fiables sans résidus interférents
  • À utiliser pour réussir vos tests de validation de nettoyage pour l’homologation de laboratoires et l’approbation de l’inspection d’usines
  • Conforme aux normes de l’USDA pour une utilisation dans les usines de traitement de viande et de volaille inspectées par le gouvernement fédéral
Utilisé pour nettoyer
Les instruments de soins de santé, les consommables de laboratoire, l’équipement de vide, les consommables de culture tissulaire, l’EPI (équipement de protection individuelle), les dispositifs d’échantillonnage, les cathéters, les tubulures, les verres de vin, les salles blanches, les dispositifs médicaux, les pièces optiques, les composants électroniques, les appareils pharmaceutiques, l’équipement de fabrication de produits cosmétiques, les fontes de métaux, la forge, l’estampage, les pièces industrielles, les tuyaux, les cuves et les réacteurs. Tests de présence de résidus inhibiteurs pour l’analyse de l’eau réussis. Utilisé pour les analyses sensibles aux phosphates.
Utilisé pour enlever :
sol, grain, saleté, lime, graisse, huiles, sang, tissus, particules, dépôts, produits chimiques et solvants.
Surfaces nettoyées :
formulation inhibée par la corrosion recommandée pour le verre, le métal, l’acier inox, la porcelaine, la céramique, le plastique, le ciment et la fibre de verre. Peut être utilisé sur des métaux doux tels que le cuivre, l’aluminium, le zinc et le magnésium s’il est rincé rapidement. Utilisé pour la restauration de l’art.
Méthode de nettoyage :
trempage, brosse, éponge, tissu, ultrasons, flux dans les systèmes de nettoyage en circuit fermé. Moussant—non destiné à la pulvérisation ou une utilisation sur une machine.
Durée de conservation : 2 ans à compter de la date de fabrication
Order Info
La solution de nettoyage de 3,8 L (1 gal) produit 378,5 L (100 gal).
Specifications
Type de produit Détergent liquide pour nettoyage critique
Forme Liquide
pH 8,5
Aspect Jaune pâle
Composition Détergent anionique, sulfonate d’alkylaryle linéaire de sodium, sulfonate de xylène de sodium, alkanolamide, alcool éthoxylé, eau
Type de conteneur Boîte
Contenu et stockage À conserver fermé et en position verticale dans un endroit frais et sec entre 15° et 30°C.
À utiliser avec (application) Nettoyage des instruments de soins, des consommables de laboratoire, de l’équipement de vide, des consommables de culture tissulaire
Volume (impérial) 1 gal.
Volume (métrique) 3,78 L
compliance-icons
Product Identifier
  • Liquinox
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient:
Product Content Correction