Learn More
Alcool, anhydre, réactif, A.C.S. BAKER ANALYZED™ Réactif, J.T.Baker™
Code produit. 15558604 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col étroit
Conditionnement:
500mL
Code produit. 15558604
Marque: Avantor J.T.Baker 940101
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
    Pour une utilisation histologique
Identifiants chimiques
CAS 64-17-5
Formule moléculaire CH4O
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
Numéro MDL MFCD00004595
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
CID PubChem 702
ChEBI CHEBI:16236
Nom IUPAC Méthanol
SMILES CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Alcohol
Note relative au nom Anhydrous, Reagent
Quantité 500 mL
Point d’éclair 13.00°C
Conditionnement Flacon en verre ambré à col étroit
Gravité spécifique 1L = 0.79kg
Qualité Réactif ACS BAKER ANALYZED
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P405-Garder sous clef.