Learn More
Alcool, anhydre, A.C.S. BAKER ANALYZED™ Réactif, J.T.Baker™ Code produit.: 15568604
Alcool, anhydre, A.C.S. BAKER ANALYZED™ Réactif, J.T.Baker™
Code produit. 15568604
4 L, Flacon poly
Click to view available options
Quantité:
4 L
Conditionnement:
Flacon poly
Code produit. 15568604
Marque: Avantor J.T.Baker 940106
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
    Pour une utilisation histologique ; REMARQUE : Destiné uniquement à des fins non liées au carburant
Identifiants chimiques
CAS 64-17-5
Formule moléculaire CH4O
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
Numéro MDL MFCD00004595
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
CID PubChem 702
ChEBI CHEBI:16236
Nom IUPAC Méthanol
SMILES CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Alcohol
Note relative au nom Anhydrous
Quantité 4 L
Point d’éclair 13.00°C (55.4°F)
Conditionnement Flacon poly
Notes de qualité de la pureté Meets ACS reagent chemical requirements
Gravité spécifique 1L = 0.79kg
Qualité Réactif ACS BAKER ANALYZED™
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P405-Garder sous clef.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Alcool, anhydre, A.C.S. BAKER ANALYZED™ Réactif, J.T.Baker™ >