Learn More
Solution sans alcool ni aldéhyde d’après la pharmacopée européenne (PE), étalon de conductivité Reagecon
Produit stable et de haute pureté pour les applications de pharmacopée européenne.
Marque: Reagecon 1002501
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Réactif de la pharmacopée européenne, solution
- Sans aldéhyde
- Haute pureté
- Précision, stabilité et reproductibilité
- La stabilité est prouvée (ouverte ou non ouverte) pour la durée de conservation de ce produit.
- Développé et testé pour les applications de pharmacopée européenne (PE).
- Pour la préparation d’autres réactifs (4.1.1), utilisation dans des réactifs volumétriques (4.2.2) et utilisés comme réactif dans la réalisation des tests décrits dans plusieurs monographies de la PE.
Spécification
1 L | |
Test EP | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- ALCOHOL ALDEHYDE FREE EUROPEAN PHARMACOPOEIA
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol