Learn More
Epredia™ Kit de coloration spéciale au bleu alcian / PAS Richard-Allan Scientific™
Mettez en évidence la présence des substances mucoïdes acides et neutres grâce au kit de coloration spéciale au bleu alcian / PAS Epredia™ Richard-Allan ScientificTM
133.00€ - 321.00€
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12666387
|
Epredia™
87023 |
Kit spécial de coloration bleu alcien / PAS |
321.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 30-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12593637
|
Epredia™
88016 |
Solution d’acide périodique (0,5 %) |
133.00€
500mL |
Expédition estimée: 17-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12523667
|
Epredia™
88043 |
Solution de coloration pH 2,5 bleu alcien |
251.00€
500mL |
Expédition estimée: 15-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Mettez en évidence la présence des substances mucoïdes acides et neutres grâce au kit de coloration spéciale au bleu alcian / PAS Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™
- Peut être utilisé seul pour colorer en bleu les mucines acides et autres substances mucoïdes acides carboxylées et sulfatées sur des coupes de tissus
- La réaction à l’acide périodique de Schiff (PAS) est utilisée pour colorer le glycogène, les membranes basales et les substances mucoïdes neutres
Comprend : Solution de coloration au bleu alcian pH 2,5, solution d’acide périodique (0,5 %) et réactif de Schiff
Sécurité et traitement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: periodic acid, 2-methyl-3-isothiazolone,acetic acid, 5-chloro-2-methyl-3-isothiazolone, copper(4+)