Learn More
Thermo Scientific Chemicals Albumin bovine, for biochemistry, Fraction V, pH=5, 96.0-100.0% protein Code produit.: 10667794
Thermo Scientific Chemicals Albumin bovine, for biochemistry, Fraction V, pH=5, 96.0-100.0% protein
Code produit. 10667794
500 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
Code produit. 10667794
Marque: Thermo Scientific Chemicals 134735000
Demander un format en vrac ou personnalisé
L’albumine, sérum bovin (BSA), numéro CAS 9048-46-8, est une petite biomolécule stable dérivée du sang bovin, avec de larges applications dans les études de biochimie, d’immunochimie, de pharmacocinétique et de culture cellulaire.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • L’albumine, le sérum bovin (BSA) est disponible sous forme de poudre lyophilisée sans protéase pouvant être stockée de façon stable entre 2 et 8°C
  • Il est composé de 583 résidus d’acides aminés et a un poids moléculaire de 66,5 kDa
Applications
  • Le BSA est utilisé comme étalon protéique dans les dosages quantitatifs, tels que le dosage protéique Bradford
  • Il est utilisé pour stabiliser les enzymes dans les digestions par des enzymes de restriction dans les expériences de biologie moléculaire
  • Il s’agit d’un agent de blocage dans les immunotransferts, augmentant ainsi les rapports signal-bruit en réduisant les réactions immunochimiques non spécifiques
  • Le BSA est un agent nutritif utilisé comme supplément dans les milieux de cultures cellulaire et microbienne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9048-46-8
Spécification
Nom chimique ou matériau Albumin bovine
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: soluble.
Qualité Biochimie
Identifiant produit
  • Albumin bovine / fraction V, pH=5, 96.0-100.0% protein
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Albumin bovine, for biochemistry, Fraction V, pH=5, 96.0-100.0% protein >