Learn More
Thermo Scientific Chemicals β-alanine, 99 % Code produit.: 10167713
Thermo Scientific Chemicals β-alanine, 99 %
Code produit. 10167713
10 kg, Récipient en plastique
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Code produit. 10167713
Marque: Thermo Scientific Chemicals 163790100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-95-9
Formule moléculaire C3H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 89.09
Numéro MDL MFCD00008200
Clé InChI UCMIRNVEIXFBKS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme beta-alanine, 3-aminopropionic acid, abufene, beta alanine, h-beta-ala-oh, beta-aminopropionic acid, 2-carboxyethylamine, .beta.-alanine, alanine, beta, propanoic acid, 3-amino
CID PubChem 239
ChEBI CHEBI:16958
Nom IUPAC Acide3-aminopropanoïque
SMILES NCCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau β-Alanine
Point de fusion 197.0°C to 202.0°C
Ammonium 1000ppm max.
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
pH 6.5 to 7.5 (10% w/v aq. soln.)
Couleur Blanc
Chlore (Cl) 400ppm max.
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10ppm max.
Spectre IR Authentique
Fer (Fe) 30ppm max.
Plage de pourcentage du dosage 99%
Perte à la dessiccation 0.5% max. (105°C, 3 hrs)
Autres acides aminés (TLC) Passes Test (not detectable on 10μgspotting)
Conditionnement Récipient en plastique
Formule linéaire H2NCH2CH2CO2H
Fieser 01,16; 05,6; 06,10; 17,3
Sulfate 480ppm max.
Cendres sulfatées 0.2% max.
Quantité 10 kg
Poids de la formule 89.09
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0458278 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number163795000,163790025,163790100
Numéro de lotA0467286 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/01/2025 Catalog Number163795000,163790025,163790100
Numéro de lotA0462776 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/05/2024 Catalog Number163795000,163790025,163790100
Numéro de lotA0460095 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/02/2024 Catalog Number163795000,163790025,163790100
Numéro de lotA0450058 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/02/2024 Catalog Number163795000,163790025,163790100
Identifiant produit
  • ß-Alanine
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals β-alanine, 99 % >