Learn More
Invitrogen™ Réactif de viabilité cellulaire HS alamarBlue™
Code produit. p-8739002
Click to view available options
Quantité:
25 ml
25 ml
100 mL
100 ml
Pureté ou qualité:
HS purifié
Étalon
Conditionnement:
1 pièce
100mL
25mL
Code produit. 10161053
Marque: Invitrogen™ DAL1025
Le réactif de viabilité cellulaire HS alamarBlue™ est une solution à base de résazurine prête à l’emploi qui fonctionne comme un indicateur de santé cellulaire en ayant recours à la puissance de réduction des cellules vivantes pour effectuer une mesure quantitative de la viabilité.
alamarBlue and alamarBlue HS cell viability reagents are ready-to-use, non-toxic, solutions based on resazurin. These reagents function as cell health indicators, enabling quantitative measurement of cell viability and proliferation using absorbance- or fluorescence-based microplate readers. alamarBlue uses the natural reducing power of living cells to convert resazurin to fluorescent resorufin. alamarBlue HS (High Sensitivity) Cell Viability Reagent is an improved version of alamarBlue that retains all the key alamarBlue reagent characteristics, but also provides increased sensitivity.
Le réactif alamarBlue est un indicateur redox qui induit un changement colorimétrique et un signal fluorescent en réponse à une activité métabolique. Ce colorant sûr et non toxique éprouvé est utilisé pour l’analyse quantitative de la viabilité et de la prolifération des cellules, ainsi que pour les tests biologiques des cytokines et les études de cytotoxicité in vitro.
Applications :
Déterminations de la prolifération cellulaire—le réactif alamarBlue est soluble dans l’eau, stable en culture et non toxique
Tests de viabilité cellulaire, y compris de cytotoxicité—modification de l’activité métabolique et de la génération de colorant proportionnellement à la viabilité altérée et aux dommages cellulaires
Test des cytokines—mesurez la prolifération induite par les cytokines, récupérez et développez les cellules à la fin de l’étude si vous le souhaitez
Réactif alamarBlue en tant que réactif de test de viabilité cellulaire
Le test alamarBlue est basé sur la capacité des cellules métaboliquement actives à convertir le réactif en un indicateur fluorescent et colorimétrique. Les cellules endommagées et non viables présentent une activité métabolique innée inférieure et génèrent un signal proportionnellement inférieur. Le colorant présente un faible degré de toxicité et est généralement sans danger pour les cellules.
Un test sûr, pratique et polyvalent
Le réactif alamarBlue est un liquide de couleur indigo qui mesure efficacement l’activité métabolique innée dans les cellules animales, fongiques et bactériennes. Puisque le réactif alamarBlue n’est pas toxique, les cellules effectrices peuvent être récupérées pour une analyse plus approfondie ou une expansion cellulaire à la fin d’une étude. Le réactif alamarBlue est hydrosoluble, ce qui permet de gagner du temps pour les étapes de lavage et d’extraction. Le format de test homogène de ce kit est rapide—ajoutez directement le réactif simple aux cellules en suspension ou aux cellules fixées dans le milieu de culture intégral. Le protocole se prête aisément à l’automatisation et aux dosages à haut rendement. La capacité à détecter l’indicateur alamarBlue par fluorescence ou spectroscopie garantit la compatibilité avec la cytométrie en flux, les lecteurs de plaque et la microscopie.
Détection expérimentale du réactif alamarBlue
Fluorométrie : par excitation à 530–560 nm et émission à 590 nm
Spectrophotométrie : par mesures d’absorbance à 570 nm et 600 nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Bactéries, cellules eucaryotes, cellules fongiques
Couleur Bleu
Concentration 10X
Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur entre 2°C et 8°C.
Description Réactif de viabilité cellulaire alamarBlue™
Méthode de détection Colorimétrique, fluorescence
À utiliser avec (application) Test de viabilité
À utiliser avec (équipement) Spectrophotomètre, lecteur de microplaques, Lecteur de microplaques
Type de produit Réactif de viabilité cellulaire
Type de colorant Résazurine
Emission 590 nm
Excitation Wavelength Range 530 à 560 nm
Forme Liquide
Format Plaque de 96 puits, cuvettes, plaque de 384 puits
Temps d’incubation 1 à 4 h (Jusqu’à 24 heures pour les faibles nombres de cellules)
Gamme de produits alamarBlue
Pureté ou qualité Étalon
Quantité 25 ml
Conditions d’expédition Glace
Cadence Compatible avec le haut débit