Learn More
Invitrogen™ Réactif de viabilité cellulaire HS alamarBlue™
Code produit. 10099022
Click to view available options
Quantité:
25 ml
25 ml
100 mL
100 ml
Pureté ou qualité:
HS purifié
Étalon
Conditionnement:
1 pièce
100mL
25mL
Code produit. 10099022
Marque: Invitrogen™ DAL1100
Le réactif de viabilité cellulaire HS alamarBlue™ est une solution à base de résazurine prête à l’emploi qui fonctionne comme un indicateur de santé cellulaire en ayant recours à la puissance de réduction des cellules vivantes pour effectuer une mesure quantitative de la viabilité.
alamarBlue and alamarBlue HS cell viability reagents are ready-to-use, non-toxic, solutions based on resazurin. These reagents function as cell health indicators, enabling quantitative measurement of cell viability and proliferation using absorbance- or fluorescence-based microplate readers. alamarBlue uses the natural reducing power of living cells to convert resazurin to fluorescent resorufin. alamarBlue HS (High Sensitivity) Cell Viability Reagent is an improved version of alamarBlue that retains all the key alamarBlue reagent characteristics, but also provides increased sensitivity.
Le colorant alamarBlue™ est un indicateur redox qui induit un changement colorimétrique et un signal fluorescent en réponse à une activité métabolique. Ce colorant non toxique et à l’innocuité éprouvée est utilisé pour l’analyse quantitative de la viabilité et de la prolifération des cellules, ainsi que pour les essais biologiques de la cytokine et les études de cytotoxicité in vitro.
Applications :
  • Déterminations de la prolifération cellulaire—le colorant alamarBlue™ est soluble dans l’eau, stable en culture et non toxique
  • Tests de viabilité cellulaire, y compris la cytotoxicité—modification de l’activité métabolique et de la génération de colorant proportionnellement à la viabilité altérée et aux dommages cellulaires
  • Dosages de cytokines : mesurez la prolifération induite par les cytokines, récupérez et développez les cellules à la fin de l’étude si vous le souhaitez
    Le colorant alamarBlue™ en tant que réactif de viabilité cellulaire
    Le dosage alamarBlue™ est basé sur la capacité des cellules métaboliquement actives à convertir le réactif en un indicateur fluorescent et colorimétrique. Les cellules endommagées et non viables présentent une activité métabolique innée inférieure et génèrent un signal proportionnellement inférieur. Le colorant présente un faible degré de toxicité et est généralement sans danger pour les cellules.
    Un dosage sûr, pratique et polyvalent
    Le colorant alamarBlue™ est un liquide de couleur indigo qui mesure efficacement l’activité métabolique innée des cellules animales, fongiques et bactériennes. Du fait de la non-toxicité du colorant alamarBlue™, les cellules effectrices peuvent être rétablies aux valeurs de consigne en vue de leur analyse ou de leur expansion ultérieures à la fin d’une étude. Le colorant AlamarBlue™ est hydrosoluble et permet donc d’économiser le temps normalement consacré aux étapes de lavage et d’extraction. Le format de dosage homogène de ce kit est rapide — ajoutez directement le réactif simple aux cellules en suspension ou aux cellules fixées dans le milieu de culture intégral. Le protocole se prête aisément à l’automatisation et aux dosages à haut rendement. La capacité à détecter l’indicateur alamarBlue™ par fluorescence ou spectroscopie garantit la compatibilité avec la cytométrie de flux, les lecteurs de plaque et la microscopie.
    Détection expérimentale du colorant alamarBlue™
  • Fluorimétrie : Par excitation à 530–560 nm et par émission à 590 nm
  • Spectrophotométrie : Par mesures d’absorbance à 570 nm et 600 nm
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Type de cellule Bactéries, cellules eucaryotes, cellules fongiques
    Couleur Bleu
    Concentration 10X
    Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur entre 2°C et 8°C.
    Description Réactif de viabilité cellulaire alamarBlue™
    Méthode de détection Colorimétrique, fluorescence
    À utiliser avec (application) Test de viabilité
    À utiliser avec (équipement) Spectrophotomètre, lecteur de microplaques, Lecteur de microplaques
    Type de produit Réactif de viabilité cellulaire
    Type de colorant Résazurine
    Emission 590 nm
    Excitation Wavelength Range 530 à 560 nm
    Forme Liquide
    Format Plaque de 96 puits, cuvettes, plaque de 384 puits
    Temps d’incubation 1 à 4 h (Jusqu’à 24 heures pour les faibles nombres de cellules)
    Gamme de produits alamarBlue
    Pureté ou qualité Étalon
    Quantité 100 mL
    Conditions d’expédition Glace
    Cadence Compatible avec le haut débit