Learn More
Molecular Probes™ Réactif de viabilité cellulaire alamarBlue™
Réactif de viabilité cellulaire AlamarBlue™
Marque: Molecular Probes™ DAL1025
284.65 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.10872kg
Description
Le réactif alamarBlue est un indicateur redox qui induit un changement colorimétrique et un signal fluorescent en réponse à une activité métabolique. Ce colorant non toxique et à l’innocuité éprouvée est utilisé pour l’analyse quantitative de la viabilité et de la prolifération des cellules, ainsi que pour les essais biologiques de la cytokine et les études de cytotoxicité in vitro.Applications :
• Déterminations de la prolifération cellulaire—le réactif alamarBlue est soluble dans l’eau, stable en culture et non toxique
• Tests de viabilité cellulaire, y compris la cytotoxicité—modification de l’activité métabolique et de la génération de colorant proportionnellement à la viabilité altérée et aux dommages cellulaires
• Dosages de cytokines—mesurez la prolifération induite par les cytokines, récupérez et développez les cellules à la fin de l’étude si vous le souhaitez
Réactif alamarBlue en tant que réactif de dosage de viabilité cellulaire
Le dosage alamarBlue est basé sur la capacité des cellules métaboliquement actives à convertir le réactif en un indicateur fluorescent et colorimétrique. Les cellules endommagées et non viables présentent une activité métabolique innée inférieure et génèrent un signal proportionnellement inférieur. Le colorant présente un faible degré de toxicité et est généralement sans danger pour les cellules.
Un dosage sûr, pratique et polyvalent
Le réactif alamarBlue est un liquide de couleur indigo qui mesure efficacement l’activité métabolique innée dans les cellules animales, fongiques et bactériennes. Puisque le réactif alamarBlue n’est pas toxique, les cellules effectrices peuvent être récupérées pour une analyse plus approfondie ou une expansion cellulaire à la fin d’une étude. Le réactif alamarBlue est hydrosoluble, ce qui permet de gagner du temps pour les étapes de lavage et d’extraction. Le format de dosage homogène de ce kit est rapide — ajoutez directement le réactif simple aux cellules en suspension ou aux cellules fixées dans le milieu de culture intégral. Le protocole se prête aisément à l’automatisation et aux dosages à haut rendement. La capacité à détecter l’indicateur alamarBlue par fluorescence ou spectroscopie garantit la compatibilité avec la cytométrie de flux, les lecteurs de plaque et la microscopie.
Détection expérimentale du réactif alamarBlue
• Fluorométrie : par excitation à 530–560 nm et par émission à 590 nm
• Spectrophotométrie : par mesures d’absorbance à 570 nm et 600 nm
Spécification
Bactéries, cellules eucaryotes, cellules fongiques | |
Conserver au réfrigérateur entre 2°C et 8°C. |
|
Colorimétrique, fluorescence | |
Spectrophotomètre, Lecteur de microplaques | |
Résazurine | |
530 à 560 nm | |
Plaque à 96 puits, cuves, plaque à 384 puits | |
alamarBlue™ | |
Glace humide |
Bleu | |
Réactif de viabilité cellulaire alamarBlue™ | |
Test de viabilité | |
Réactif de viabilité cellulaire | |
590 nm | |
Liquide | |
1 à 4 h (Jusqu’à 24 heures pour les faibles nombres de cellules) | |
25 ml | |
Compatible avec le haut débit |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.