Learn More
Thermo Scientific Chemicals Creusets cylindriques Al-25
Code produit. 15463525
Click to view available options
Capacité (métrique):
1760mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15463525
Marque: Thermo Scientific Chemicals 032969.KF
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) interne 16cm
Matériau Al-25
Quantité 1 unité
Capacité (métrique) 1760mL
Diamètre (métrique) externe 12,5cm
Hauteur (métrique) 14,5cm
Product Type Creusets cylindriques Al-25