Learn More
Tube Al-23, une extrémité fermée, dia. ext. : 6 mm, dia. int. de : 3mm, Thermo Scientific™
25.40€ - 158.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau Al-23 Tube
Note relative au nom One end closed
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11362728
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
030064.DM
100 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11352728
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
030064.DR
200 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11332728
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
030064.DW
300 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11372728
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
030064.EH
600 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11382728
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
030064.EM
800 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11392728
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
030064.EO
1000 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Al-23 Tube
One end closed
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Température ambiante