Learn More
Tube Al-23, une extrémité fermée, dia. ext. : 4 mm, dia. int. de : 2mm, Thermo Scientific Chemicals
73.00€ - 180.90€
Spécification
Nom chimique ou matériau Al-23 Tube
Note relative au nom One end closed
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11372718
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
030062.DM
100 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11362718
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
030062.DR
200 mm
88.94€
200mm
11382718
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
030062.DW
300 mm
92.16€
300mm
11302728
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
030062.EH
600 mm
113.57€
600mm
11392718
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
030062.EM
800 mm
144.72€
800mm
11322728
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
030062.EO
1000 mm
180.90€
1000mm
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Al-23 Tube
One end closed
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Température ambiante