Learn More
Tube AL-23, ouvert aux deux extrémités, dia. ext. : 10 mm, dia. int. de : 6mm, Thermo Scientific™
31.80€ - 150.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Al-23 Tube |
---|---|
Note relative au nom | Both ends open |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11333957
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031562.DM |
100 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11303957
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031562.DR |
200 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11323957
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031562.DW |
300 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11383947
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031562.EH |
600 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11393947
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031562.EM |
800 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11313957
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031562.EO |
1000 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Al-23 Tube | |
Both ends open |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Température ambiante