Learn More
Tige solide Al-23, ronde, diamètre : 8mm, Thermo Scientific™
20.30€ - 114.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau Al-23 Solid Rod
Forme Tige ronde solide
Consulter d'autres spécifications
Produits 7
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11363098
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
032935.DM
100 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11343098
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
032935.DR
200 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11393088
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
032935.DT
250 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11333098
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
032935.DW
300 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11313098
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
032935.EH
600 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11303098
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
032935.EM
800 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11323098
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
032935.EO
1000 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Al-23 Solid Rod
Tige ronde solide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Température ambiante