Learn More
Tube de protection Al-23, une extrémité fermée, dia. ext. : 20 mm, dia. int. de : 15 mm, parois : 2,5mm, Thermo Scientific™
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 030052.FA
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Al-23 Protective Tube | |
One end closed | |
2030 mm |