Learn More
Tube rond à multialésage AL-23, dia. ext. : 4 mm, Quatre alésages de 0,8 mm, Thermo Scientific™
21.20€ - 117.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Al-23 Multibore Round Tube |
---|---|
Note relative au nom | Four bores |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11312948
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032708.DM |
100 mm | N/A | ||||||
11382938
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032708.DR |
200 mm | N/A | ||||||
11392938
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032708.DT |
250 mm | N/A | ||||||
11302948
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032708.DW |
300 mm | N/A | ||||||
11362938
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032708.EH |
600 mm | N/A | ||||||
11372938
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032708.EM |
800 mm | N/A | ||||||
11322948
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032708.EO |
1000 mm | N/A | ||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Al-23 Multibore Round Tube | |
Four bores |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Température ambiante