Learn More
Billes de broyage Al-23, dia. ext. : Alésage de 3,5 mm : Longueur de 1 mm : 3mm, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 032905.KX
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Al-23 Fish Spine Beads | |
100 Pk. | |
Microbilles d’arêtes de poisson |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche