missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AL 082D06, MedChemExpress

Code produit. 16476886
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16476886

Marque: Medchem Express HY15709

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress AL 082D06 is a selective, nonsteroidal glucocorticoid receptor (GR) antagonist with Ki of 210 nM.

AL 082D06 is a selective, nonsteroidal glucocorticoid receptor (GR) antagonist with Ki of 210 nM.

Spécification

Nom chimique ou matériau AL 082D06
Forme physique Solid
CAS 256925-03-8
Couleur Jaune
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H24ClN3O2
Synonyme D06 D-06
Informations sur la solubilité DMSO : 7.5 mg/mL (18.30 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=[N+](C1=CC=C(Cl)C(C(C2=CC=C(N(C)C)C=C2)C3=CC=C(N(C)C)C=C3)=C1)[O-]
Poids moléculaire (g/mol) 409.91
Poids de la formule 409.91
Pourcentage de pureté 98.92%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis