Learn More
Cytiva Système de chromatographie Akta Start
AKTA start est un système de chromatographie facile à utiliser qui automatise les procédures de purification manuelle à l’aide, par exemple, des colonnes HiTrap.
Marque:  Cytiva 29022094
Code produit. 15269764
  • 8900.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
AKTA start est un système de chromatographie préparatif pour la purification des protéines à l’échelle du laboratoire. Akta Start est conçu comme un système autonome, avec une conception intuitive, une voie d’écoulement simple et une interface conviviale. Avec AKTA start, il est facile de purifier une grande variété de protéines à l’aide de méthodes de démarrage rapide intégrées ou de modèles prédéfinis, ou en créant vos propres méthodes. Le démarrage d’akta peut être associé au collecteur de fractions Frac30 , au logiciel de contrôle UNICORN™ start 1.0 convivial et aux colonnes préemballées axées sur les applications pour une solution automatisée.
Akta start offre les fonctionnalités suivantes :
  • Solution compacte pour une purification rapide et fiable des protéines en une étape
  • Options d’injection d’échantillons et de collecte de fraction
  • Méthodes de démarrage rapide et modèles pour les techniques de purification courantes
  • Écran tactile intuitif et suivi en temps réel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
0,5 à 5 ml/min
360 mm
0,5 MPa
100/120/220/240 VCA
Système de chromatographie Akta Start
Utilisation de colonnes HiTrap pour exemple
Système autonome avec une boîte d’accessoires et une documentation de l’utilisateur. Le collecteur de fractions et le logiciel de démarrage UNICORN sont des modules disponibles en option
1/boîte
340 mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Cytiva Système de chromatographie Akta Start > Gamme de débits : 0,5°à 5 ml/min.