Learn More
Notrax Airug™ Construction of Microcellular Vinyl with Ribbed Pattern, Gray
Notrax Airug™ Basic worker comfort derived from 9.4 mm thick worker platform comprised of a construction of microcellular vinyl consisting of millions of air bubbles.
30.00€ - 70.00€
Spécification
Couleur | Gris |
---|---|
Matériau | Vinyle microcellulaire |
Type | Tapis industriel et commercial |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17742068
|
Notrax
410S0323GY |
91 cm | 60 cm |
30.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17772068
|
Notrax
410S0335GY |
150 cm | 91 cm |
70.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17752058
|
Notrax
410C0324GY |
1830 cm | 60 cm | N/A | |||||
17782058
|
Notrax
410C0336GY |
1830 cm | 91 cm | N/A | |||||
17712068
|
Notrax
410C0348GY |
1830 cm | 122 cm | N/A | |||||
Description
- Ribbed pattern enhances traction
- Basic worker comfort derived from 94 mm thick worker platform comprised of a construction of microcellular vinyl consisting of millions of air bubbles that provide basic ergonomic benefit
- All four sides are bevelled and sealed to minimize tripping hazards
Spécification
Gris | |
Vinyle microcellulaire | |
Tapis industriel et commercial |