Learn More
Notrax Airug™ Construction of Microcellular Vinyl with Ribbed Pattern, Black
Notrax Airug™ Basic worker comfort derived from 9.4 mm thick worker platform comprised of a construction of microcellular vinyl consisting of millions of air bubbles.
Marque:  Notrax 410S0323BL
Code produit. 17722068
  • 30.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Le motif strié améliore la traction
  • Confort de travail Basic grâce à une plate-forme de travail de 94 mm d’épaisseur comprenant une construction de vinyle microcellulaire composé de millions de bulles d’air, offrant un avantage ergonomique de base
  • Les quatre côtés sont biseautés et scellés pour minimiser les risques de trébuchement
Spécification
Spécification
Noir
91 cm
Tapis industriel et commercial
36 in
Vinyle microcellulaire
60 cm