Learn More
Boîte étanche Azlon™
Code produit. 12069632
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1 000 ml
1 500 ml
2 000 ml
3 500 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12069632
Marque: Azlon BWY039
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Stockez une grande variété de substances dans cette boîte en plastique polyvalente. La boîte hermétique Azlon™ est légère et incassable dans des conditions normales d’utilisation.
  • Fabriqués en HDPE robuste
  • Les couvercles clipsés hermétiques créent un joint étanche à l’air
  • Adaptés aux applications impliquant un contact avec des denrées alimentaires, conformément aux réglementations de l’UE
  • Convient au stockage général et réfrigéré jusqu’à -50°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Boîtier hermétique
Matériau HDPE
Comprend Couvercle à clipser
À utiliser avec (équipement) Pour stockage général et réfrigéré jusqu’à –50°C
Dimensions (L x l x H) 210 x 210 x 90 mm
Capacité (métrique) 2 000 ml
Hauteur (métrique) 90 mm
Longueur (métrique) 210 mm
Largeur (métrique) 210 mm