Learn More
Boîte étanche Azlon™
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1 000 ml
1 500 ml
2 000 ml
3 500 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Fabriqués en HDPE robuste
- Les couvercles clipsés hermétiques créent un joint étanche à l’air
- Adaptés aux applications impliquant un contact avec des denrées alimentaires, conformément aux réglementations de l’UE
- Convient au stockage général et réfrigéré jusqu’à -50°C
Spécification
Spécification
| Type de produit | Boîtier hermétique |
| Matériau | HDPE |
| Comprend | Couvercle à clipser |
| À utiliser avec (équipement) | Pour stockage général et réfrigéré jusqu’à –50°C |
| Dimensions (L x l x H) | 210 x 100 x 65 mm |
| Capacité (métrique) | 1 000 ml |
| Hauteur (métrique) | 65 mm |
| Longueur (métrique) | 210 mm |
| Largeur (métrique) | 100 mm |