Learn More
Syngene™ Hotte de microscope pour protéger les process Airclean™
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7193308 Tous les produits Syngene Produits
Click to view available options
Largeur (impériale):
32 in
48 in
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16532972
Marque: Syngene™ SYN32PPUVCE
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Protection des process avec microprocesseur et châssis de microscope UVTect™
  • Station de travail à flux laminaire vertical AirClean™ Systems série AC600
  • Le flux d’air laminaire est décrit comme le flux d’air parallèle fluide et lisse dans une direction cohérente
  • Idéal pour les applications qui ne sont pas dangereuses pour l’opérateur mais qui nécessitent un espace de travail propre
  • Une conception compacte et légère offre plusieurs zones propres au sein d’un laboratoire
  • La filtration en deux étapes fournit de l’air de flux laminaire de classe 100 propre pour protéger les process
  • L’air de la pièce traverse d’abord un préfiltre de charge électrostatique, puis un filtre HEPA qui produit de l’air pur ISO 5
  • Certification indépendante pour répondre ou dépasser les normes de hottes applicables
Spécification
Type de produit Flux laminaire
Profondeur (métrique) 61 cm
Hauteur (métrique) 76,2 cm
Largeur (impériale) 32 in
Largeur (métrique) 81,28 cm