Learn More
Syngene™ Châssis de microscope pour protéger l’opérateur Airclean™
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7193307 Tous les produits Syngene Produits
Click to view available options
Largeur (impériale):
32 in
48 in
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16522972
Marque: Syngene™ SYN32OPASE
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Boîtier de protection pour l’opérateur équipé d’un contrôleur de sécurité automatique AirSafe™
  • Les boîtiers de microscope sans conduit offrent un environnement de travail ISO 5 pour la préparation des échantillons
  • Le boîtier de microscope à flux descendant offre un environnement propre avec une lumière UV pour l’irradiation entre les process
  • Le contrôleur de microprocesseur UVTect™ active toutes les fonctions du boîtier en une seule touche
  • Chaque boîtier est conçu pour fonctionner avec une large gamme de microscopes
  • Le port d’accès permet d’accéder facilement à la pièce oculaire et à la plateforme de visualisation
  • La configuration ne permet pas de protéger l’opérateur
Spécification
Type de produit Flux laminaire
Profondeur (métrique) intérieure 61 cm
Hauteur (métrique) 101,6 cm
Largeur (impériale) 32 in
Largeur (métrique) 81,28 cm