Learn More
Syngene™ AirClean™ Microscope Enclosure with UVTect™ Microprocessor Controller
The downflow AirClean™ Microscope Enclosure provides a clean work environment and a UV light for irradiation between processes. UVTect™ microprocessor controller provides one-touch operation of all enclosure features. This configuration does not provide operator protection.
Marque: Syngene™ SYN-AC648TLFUVCMIC220-E
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Caractéristiques standard- Aucun conduit nécessaire
- Aucune installation requise : se branche directement sur une prise électrique standard de 110 V ou 220 V
- Protège l’équipement tout en assurant un accès total à l’opérateur
- Contrôleur à microprocesseur UVTect™
- Flux d’air laminaire vertical de classe ISO 5
- Lampes à UV et fluorescentes
- Conception en plastique transparent - aucun joint ou espace vide au niveau de la structure
- Minuteur de laboratoire
- Filtration HEPA pour la capture de particules jusqu’à 0,3 micron
- Verrouillage de sécurité du filtre pour garantir un remplacement correct du filtre
- La conception en polycarbonate et en polypropylène permet de réfléchir l’énergie UV
- Testé conformément aux normes UL 61010-1, CSA C22.2 n° 61010-1 et EN 61326-1
- Le ventilateur sans balai et sans étincelles est équipé d’un post-filtre
- Le filtre et les composants électroniques se trouvent au-dessus de l’espace de travail, évitant ainsi tout risque de déversement de produits chimiques
- Surveillance en temps réel du lit de filtration installé
Spécification
Boîtier de microscope | |
Contrôleur à microprocesseur UVTect™ | |
48 in | |
1220 mm |