Learn More
Syngene™ AirClean™ AC600 Series Class 1 Biological Safety Cabinet
GREENER_CHOICE
The AirClean™ AC600 Series Class 1 Biological Safety Cabinet is a UPUV Workstation designed to safely handle biological samples. This workstation protects the operator from exposure to airborne pathogens and provides UV-C light for decontamination of materials and the work area and HEPA filtration technology for capturing harmful toxins.
Marque:  Syngene™ SYN-AC648UPUV220-E
10929.75 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25057" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17715914
  • 11505.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Station de travail de sécurité biologique
48 in
220 V
Contrôleur de sécurité AirSafe™, filtre HEPA
122 cm
Nom du produit
Syngene™ AirClean™ AC600 Series Class 1 Biological Safety Cabinet > Biological Safety Workstation; Width: 122 cm (48 in.); Includes: AirSafe™ Safety Controller, HEPA Filter