Learn More
Syngene™ Station de travail PCR 600 Airclean
Tous les produits Syngene Produits
Click to view available options
Largeur (impériale):
32 po
48 in
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Avec contrôleur à microprocesseur UVTect
- Fournit un flux d’air laminaire vertical de classe 100 et une lumière UV temporisée pour la stérilisation
- Comprend un filtre HEPA, un préfiltre initial, une lumière fluorescente, une étagère UV avec support de pipette, un interrupteur de sécurité et une trappe à glissement
Spécification
Spécification
| Type de produit | Station de travail |
| Certifications/Conformité | Approuvé aux normes UL, CSA et CE |
| Comprend | Contrôleur UV |
| Tension | 220 V |
| Largeur (impériale) | 48 in |
| Largeur (métrique) | 121,92 cm |