Learn More
Syngene™ Station de travail haute Airclean 600 PCR
Station de travail PCR 600 Airclean haute avec contrôleur à microprocesseur UVTect et flux d’air laminaire vertical.
7985.00€ - 10370.00€
Spécification
Type de produit | Station de travail haute |
---|---|
Certifications/Conformité | Approuvé aux normes UL, CSA et CE |
Comprend | Contrôleur UV |
Tension | 220 V |
Code produit | Marque | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16524341
![]() |
Syngene™
SYN-32PWTLF-E |
32 po |
7985.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16564341
![]() |
Syngene™
SYN-48PWTLF-E |
48 in |
10370.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Version haute
- Avec contrôleur à microprocesseur UVTect
- Fournit un flux d’air laminaire vertical de classe 100 et une lumière UV temporisée pour la stérilisation
- Comprend un filtre HEPA, un préfiltre initial, une lumière fluorescente, une étagère UV avec support de pipette, un interrupteur de sécurité et une trappe à glissement
Spécification
Station de travail haute | |
Approuvé aux normes UL, CSA et CE | |
Contrôleur UV | |
220 V |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Syngene™ Station de travail haute Airclean 600 PCR