Learn More
Erlab Air Quality Sensor Halo Sense
This connected air quality sensor Halo Sense monitors the air quality in your spaces and tracks the quality of the air you are breathing. If pollution is detected, they immediately alert the user with light and sound signals.
sur devis
Spécification
Substances à analyser détectables | VOCs |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Various Spaces |
Type de produit | Air Monitoring System |
Temps de réponse | 20 sec. (10 sec. lag time) |
Tension | 110/230 V |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
30245767
|
Erlab
AS016 |
VOC |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
30245754
|
Erlab
AS056 |
Multisensors |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This connected air quality sensor Halo Sense monitors the air quality in your spaces and tracks the quality of the air you are breathing. If pollution is detected, they immediately alert the user with light and sound signals.
- Voltage / frequency 110-230 V / 50-60 Hz
- Energy consumption: 10 W
- Housing: Lightweight, durable plastic
- Detection sensor: Semiconductor
- Weight 1kg - 2.2 lb.
- Sensitivity levels: 5
- Particle sensor
- Equipped with removable turntable to allow installation on: wall, bench, ceiling
- Voltage output 3.3 VDC: 1 permanent for alarm indicator (3.3V)
- RJ45 cable Length: 3 m
- Coverage from 14 to 40m²
- Communication Interface: Simple communication by LED pulsation system / audible warning (can be disabled)
- eGuard app: App for remote control and monitoring
- Network connection
Spécification
VOCs | |
Air Monitoring System | |
110/230 V |
Various Spaces | |
20 sec. (10 sec. lag time) |