Learn More
Lenz Laborglasintrumente Tube de fuite d’air à cloche
Code produit. 10574008
Click to view available options
Longueur (métrique):
180 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10574008
Marque: Lenz Laborglasintrumente 05081000
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Tube de fuite d’air à cloche
  • Permet d’empêcher le retard d’ébullition
  • Dimensions : L 180 x 4 mm de dia.
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Longueur (métrique) 180 mm
Diamètre (métrique) extérieur 4 mm