Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Papier toilette plié maxi pack Hostess
GREENER_CHOICE
Papier toilette blanc à 2 plis. Parfait pour les sanitaires à haute fréquentation. Allie qualité avec praticité et économie. Doux, résistants et absorbants, avec une conception de pliage qui prévient la déchirure et réduit le gaspillage.
Marque:  Kimberly-Clark Professional™ 8036
155.72 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12648865
  • 245.00€ / 32 pièces
Expédition estimée: 10-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Papier toilette plié 100 % recyclé
  • Allient qualité avec praticité et économie
  • Entièrement biodégradable réduisant le risque d'obstruction des canalisations
  • compatible avec les distributeurs 6946, 6990, 6975 et 8972.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Papier hygiénique
18,6 cm
11 cm
Blanc
High Traffic Washrooms
2-ply
7.3 in.
4.3 in.
Papier
18,6 x 11 cm
32 x 500 feuilles