Learn More
Abeba™ Chaussures à semelle 2370 Air-Cushion
Code produit. 15668127
Click to view available options
Dimensions:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Conditionnement:
1 paire
Code produit. 15668127
Marque: Abeba™ 2370/40
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Antistatiques avec semelle en PU à coussin d'air antidérapante. Traitement Sanitized™.
  • CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA
  • Microfibre
  • Blanc
  • Semelle extérieure antidérapante en PU
  • Semelle ergonomique intégrée
  • Traitement Sanitized
  • Antistatiques
  • Zone de coup de pied avec bande élastique
  • Décontaminable
Especificaciones
Certifications/Conformité CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA
Couleur Blanc
Matériau Microfibre
Dimensions 40
Caractéristiques de la semelle Antidérapant
Matériau de la semelle Polyuréthane
Modèle 2370
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado