Learn More
Abeba™ Chaussures à semelle 2370 Air-Cushion
Click to view available options
Dimensions:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Conditionnement:
1 paire
Description
- CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA
- Microfibre
- Blanc
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Semelle ergonomique intégrée
- Traitement Sanitized
- Antistatiques
- Zone de coup de pied avec bande élastique
- Décontaminable
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Microfibre |
| Dimensions | 39 |
| Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
| Matériau de la semelle | Polyuréthane |
| Modèle | 2370 |