Learn More
AIM-100, MedChemExpress
MedChemExpress AIM-100 is a potent and selective Ack1 inhibitor with an IC50 of 21.58 nM. AIM-100 also inhibits Tyr267 phosphorylation. AIM-100 does not inhibits other kinases including PI3-kinase and AKT subfamily members. AIM-100 has an anticancer effect.
Marque: Medchem Express HY-15290
Description
AIM-100 is a potent and selective Ack1 inhibitor with an IC50 of 21.58 nM. AIM-100 also inhibits Tyr267 phosphorylation. AIM-100 does not inhibits other kinases including PI3-kinase and AKT subfamily members. AIM-100 has an anticancer effect.Spécification
AIM-100 | |
Light Yellow | |
C23H21N3O2 | |
DMSO : 50 mg/mL (134.61 mM; Need ultrasonic) | |
371.43 | |
99.92% | |
Solid |
873305-35-2 | |
Research | |
100 mg | |
C1(C2=C(C3=CC=CC=C3)OC4=C2C(NC[C@@H]5CCCO5)=NC=N4)=CC=CC=C1 | |
371.43 | |
Research | |
Cancer-Kinase/protease |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Research purposes only