Learn More
Applied Biosystems™ Réactifs de RT-PCR en une étape AgPath-ID™ avec manuel
Les réactifs de RT-PCR en une étape AgPath-ID™ sont conçus pour l’amplification sensible et solide des ARN cibles à l’aide d’une stratégie de PCR à transcription inverse (RT-PCR) en temps réel TaqMan™ rapide suivant une configuration à tube unique.
331.00€ - 2020.00€
Spécification
Description | Fonctionne sur toutes les plateformes AB, mais est optimisé pour la plateforme 7500. |
---|---|
Méthode de détection | Amorce-sonde |
Format | Tube |
GC-Rich PCR Performance | Élevé |
Méthode PCR | RT-PCR, qPCR en 1 étape |
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
30057764
|
Applied Biosystems™
4387424M |
500 réactions |
1078.00€
500 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30057784
|
Applied Biosystems™
4387391M |
1000 réactions |
2020.00€
1000 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30057797
|
Applied Biosystems™
AM1005M |
100 réactions |
331.00€
100 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Recommended for RNA pathogen amplification
- Consistent amplification of RNA targets with high specificity and sensitivity
- Optimized to work with your target-specific primers and probes
- Contains ROX for quantitative fluorescent signal normalization
AgPath-ID™ One-Step RT-PCR Reagents are configured for fast and simple reaction setup. The reactions are assembled in a single tube, minimizing sample handling errors and expediting set-up time. Once assembled, results are available in approximately one hour. The 25X RT-PCR Enzyme Mix included in the kit contains highly efficient ArrayScript™ Reverse Transcriptase, a mutant MMLV RT that produces high cDNA yields, and AmpliTaq Gold™ polymerase, the preferred hot-start DNA polymerase for specific target amplification. The 2X RT-PCR Buffer has been optimized for efficient, robust reverse transcription and PCR includes the passive reference dye, ROX™ Dye, for quantitative fluorescent signal normalization.
Spécification
Fonctionne sur toutes les plateformes AB, mais est optimisé pour la plateforme 7500. | |
Tube | |
RT-PCR, qPCR en 1 étape | |
Étalon | |
ROX (pré-mélangé) | |
Réactif de RT-PCR en une étape | |
25 X |
Amorce-sonde | |
Élevé | |
ADN polymérase AmpliTaq Gold | |
Système 7500 | |
AgPath-ID™, Ambion™ | |
ArrayScript™ | |
25 X |