Learn More
Sulfate d’agmatine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15481578
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Agmatine is an intermediate in the biosynthesis of the polyamines putrescine and spermine. Agmatine binds with high affinity to α2-adrenergic receptors and imidazoline binding sites and produces blockade of the NMDA-receptor associated cation channels. Agmatine is a competitive inhibitor of nitric oxide synthase activity owing to mimicry of the natural NOS substrate arginine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’agmatine est un intermédiaire dans la biosynthèse de la putrescine et de la spermine polyamines. L’agmatine se lie avec à des récepteurs α2-adrénergiques à affinité élevée et des sites de liaison à l’imidazoline et produit un blocage des canaux cationiques associés aux récepteurs NMDA. L’agmatine est un inhibiteur compétitif de l’activité de synthase de l’oxyde nitrique en raison de l’imitation du substrat naturel de la NOS de l’arginine.
Solubilité
Soluble dans l’eau, presque insoluble dans l’alcool
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2482-00-0
Formule moléculaire C5H16N4O4S
Poids moléculaire (g/mol) 228.267
Numéro MDL MFCD00013109
Clé InChI PTAYFGHRDOMJGC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme agmatine sulfate, 1-4-aminobutyl guanidine sulfate, 1-amino-4-guanidinobutane sulfate salt, 4-aminobutyl guanidinium sulphate, unii-ru0176ql8i, n-4-aminobutyl guanidine sulfate salt, agmatine; sulfuric acid, 4-guanidinobutylamine sulfate salt, guanidine, 4-aminobutyl-, sulfate 1:1
CID PubChem 2794990
Nom IUPAC 2-(4-aminobutyl)guanidine ; acide sulfurique
SMILES C(CCN=C(N)N)CN.OS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Agmatine sulfate
Point de fusion 231°C to 238°C
Formule linéaire H2N(CH2)4NHC(=NH)NH2·H2SO4
Quantité 1 g
Beilstein 3918807
Merck Index 14,188
Informations sur la solubilité Soluble in water, nearly insoluble in alcohol
Poids de la formule 228.27
Pourcentage de pureté 97%