Learn More
Brady™ Étiquettes en nylon polyvalentes avec adhésif puissant
Le consommable en tissu nylon B-499 est fait pour vous. Imprimez presque partout avec une imprimante Brady portable.
Marque: Brady™ 170799
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Polyvalentes : idéales pour les surfaces très incurvées telles que les fils et les câbles, ainsi que l'identification générale en laboratoire, les panneaux d'équipement, les plaques frontales et les borniers
- Durables : conçues pour résister aux températures extrêmes, produits chimiques, graisses, nettoyants et détergents
- Adhésives : étiquettes adhésives permanentes qui restent en place sur les surfaces lisses, rugueuses et peintes à poudre
- Certifiées : conformes à la norme UL969, à la norme CSA-C22.2 n° 0.15-95 et à la directive RoHS 2011/65/UE (directive déléguée 2015/863)
- Pour connaître les performances et les propriétés spécifiques des consommables, veuillez vous reporter à la fiche technique.
Spécification
UL Recognized to UL969, CSA to C22.2 No. 0.15-95, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863) | |
Black on White | |
Die-cut | |
Labels | |
Component and Equipment Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Laboratory Labeling, Warehouse Marking, Wire and Cable Labeling | |
240 Labels/Cartridge | |
0.0065 in. | |
0.5 in. | |
1.3 cm |
Permanent Acrylic | |
Matte | |
Nylon Cloth | |
Non-sterile | |
BMP41, BMP51, M511 | |
-40°F to +194°F | |
0.5 x 0.5 in. | |
0.5 in. |