Learn More
Brady™ Étiquettes en nylon polyvalentes avec adhésif puissant
Code produit. 17960740
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,375 x 0,825 in
0,5 x 0,75 in
0,5 x 1 in
12,70 mm (l) x 4,88 m (L)
19,05 mm (l) x 4,88 m (L)
1 x 1,9 in
22,86 mm (l) x 12,70 mm (H)
25,40 mm (l) x 4,88 m (L)
38,10 mm (l) x 4,88 m (L)
38,10 x 31,75 mm (l x H)
9,53 mm (l) x 4,88 m (L)
Format:
Continue
Pointe de découpe
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
160 pièces
180 pièces
200 pièces
220 pièces
Code produit. 17960740
Marque: Brady™ 170796
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le consommable en tissu nylon B-499 est fait pour vous. Imprimez presque partout avec une imprimante Brady portable.
  • Polyvalentes : idéales pour les surfaces très incurvées telles que les fils et les câbles, ainsi que l'identification générale en laboratoire, les panneaux d'équipement, les plaques frontales et les borniers
  • Durables : conçues pour résister aux températures extrêmes, produits chimiques, graisses, nettoyants et détergents
  • Adhésives : étiquettes adhésives permanentes qui restent en place sur les surfaces lisses, rugueuses et peintes à poudre
  • Certifiées : conformes à la norme UL969, à la norme CSA-C22.2 n° 0.15-95 et à la directive RoHS 2011/65/UE (directive déléguée 2015/863)
  • Pour connaître les performances et les propriétés spécifiques des consommables, veuillez vous reporter à la fiche technique.
Spécification
Certifications/Conformité UL Recognised;CSA Accepted;Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815) Approvals are for White material only Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Type d’adhésif Permanent Acrylic
Couleur White
Finition Matte
Format Pointe de découpe
Matériau Nylon Cloth
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Component and equipment labelling;Electrical labelling;General identification;Warehouse marking;Wire and cable labelling
À utiliser avec (équipement) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
Quantité 220
Plage de températures (impériale) -40°F to 194°F
Plage de températures (métrique) -40°C to 90°C
Épaisseur (impériale) 0,0065 in
Épaisseur (métrique) 0.166 mm
Dimensions (LxW) 0,5 x 0,75 in
Longueur (impériale) 0.5 in.
Largeur (impériale) 0,75 in
Largeur (métrique) 19.05 mm
Hauteur (impériale) 0.5 in
Hauteur (métrique) 12.70 mm
Alternate Part Number M4-11-499