Learn More
Brady™ Étiquettes en nylon polyvalentes avec adhésif puissant
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,25 x 1,5 po
0,25 x 1,9 po
0,375 x 0,825 in
0,5 x 0,5 in
0,75 x 0,5 in
0,75 x 1,5 in
0,75 x 1 po
0,9 x 0,5 po
1,25 x 1,5 po
1,5 x 0,5 po
1,5 x 0,75 in
1,5 x 1 po
1 x 0,375 po
1 x 0,5 in
1 x 0,75 po
1 x 1 in
1 x 1,5 in
1 x 1,9 in
1 x 4 po
2,5 x 1 po
À utiliser avec (équipement):
M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia)
M710, BMP71
Hauteur (métrique):
6,35 mm
9,53 mm
12,7 mm
19,05 mm
25,4 mm
31,75 mm
38,1 mm
63,5 mm
Forme:
Carré
Rectangle
Unit Size:
100 pièces
250 pièces
500 pièces
750 pièces
Description
- Les étiquettes en tissu nylon à enrouler pour fils et câbles (B-499) sont extrêmement flexibles pour s'adapter aux surfaces très incurvées telles que celles des fils et câbles.
- Tissu nylon blanc mat enduit de polyamide, doté d'un adhésif acrylique permanent et imprimable par transfert thermique
- Étiquettes recommandées pour une utilisation en extérieur
- Étiquettes conformes à la norme UL et homologuées CSA
- Température d'utilisation de -40 à 90°C (-40 à 193°F)
- Les consommables Brady Authentic fonctionneront parfaitement avec les étiqueteuses Brady. Elle garantissent ainsi une communication optimisée entre l'étiqueteuse et les consommables, une interaction transparente avec les applications mobiles, ainsi que des performances et une fiabilité améliorées.
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815) |
| Type d’adhésif | Permanent Acrylic |
| Revêtement | None |
| Couleur | White |
| Finition | Matte |
| Format | Die-cut |
| Matériau | Nylon |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction