Learn More
Brady™ Étiquettes en nylon polyvalentes avec adhésif puissant
Code produit. p-7250843
Click to view available options
Dimensions (LxW):
30 pi x 0,375 po
30 pi x 0,5 po
30 pi x 1,9 po
30 pi x 1 po
30 pi x 0,75 po
À utiliser avec (équipement):
M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia)
M710, BMP71
Conditionnement:
1 pièce
1 rouleau
Code produit. 17879054
Marque: Brady™ 174151
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les étiquettes en tissu nylon à enrouler pour fils et câbles (B-499) sont extrêmement flexibles pour s’adapter aux surfaces très incurvées telles que celles des fils et câbles.
  • Les étiquettes en tissu nylon à enrouler pour fils et câbles (B-499) sont extrêmement flexibles pour s'adapter aux surfaces très incurvées telles que celles des flacons. Température d'utilisation de -40 à 90°C (-40 à 193°F).
  • Température d'utilisation de -40 à 90°C (-40 à 193°F)
  • Consommable de faible épaisseur adhérant aux surfaces lisses, rugueuses, peintes à la poudre, irrégulières ou à faible énergie de surface
  • Les consommables Brady Authentic fonctionneront parfaitement avec les étiqueteuses Brady. Elle garantissent ainsi une communication optimisée entre l'étiqueteuse et les consommables, une interaction transparente avec les applications mobiles, ainsi que des performances et une fiabilité améliorées.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815)
Type d’adhésif Permanent Acrylic
Revêtement None
Couleur White
Finition Matte
Format Continue
Matériau Nylon
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Component and Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling
À utiliser avec (équipement) M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia)
Sans latex No
Quantité 30 Feet
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -40°F to +194°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +90°C
Épaisseur (impériale) 0,0065 in
Épaisseur (métrique) 0.166 mm
Dimensions (LxW) 30 pi x 0,375 po
Longueur (impériale) 30 ft.
Longueur (métrique) 9.14 m
Largeur (impériale) 0,375 in
Largeur (métrique) 9.53 mm
Alternate Part Number M6C-375-499