Learn More
Giese™ Mortier avec pilon en agate
Code produit. 11813360
Click to view available options
Capacité (métrique):
6 ml
8mL
10mL
13 ml
15mL
24mL
30mL
50 ml
80mL
130mL
200mL
350mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11813360
Marque: Giese™ 600M130
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Broyez les produits chimiques solides et concassez les solides en petits morceaux avec ce mortier et ce pilon en agate. Le mortier avec pilon en agate Giese™ présente une surface lisse, dense et dure.
  • Structure en agate polie
  • Pour concassage et broyage
  • Durable
  • Disponible en différentes tailles
Spécification
Capacité (métrique) 130mL
Type de produit Mortier et pilon
Matériau Agate