Learn More
Giese™ Mortier avec pilon en agate
Click to view available options
Capacité (métrique):
6 ml
8mL
10mL
13 ml
15mL
24mL
30mL
50 ml
80mL
130mL
200mL
350mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Structure en agate polie
- Pour concassage et broyage
- Durable
- Disponible en différentes tailles
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 350mL |
| Type de produit | Mortier et pilon |
| Matériau | Agate |