Learn More
Thermo Scientific Chemicals Mortiers et pilons
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
65 mm
95mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Diamètre (impériale) externe | 3,7 po |
| Diamètre (métrique) externe | 95mm |
| Type de produit | Mortier et pilon |
| À utiliser avec (équipement) | Mélangeur / broyeur Wig-L-Bug |