Learn More
Giese™ Mortier avec pilon en agate
Broyez les produits chimiques solides et concassez les solides en petits morceaux avec ce mortier et ce pilon en agate. Le mortier avec pilon en agate Giese™ présente une surface lisse, dense et dure.
Marque:  Giese™ 600-M-060
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10009520
  • 154.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-09-2024
Description
  • Polished agate construction
  • For grinding and crushing
  • Durable
  • Available in different sizes
Spécification
Spécification
13 mL
60 mm
Mortier et pilon
Agate Stone