Learn More
RETSCH Bols de broyage comfort en agate
Utilisez ces bols de broyage avec les broyeurs à billes Retsch™. Les bols de broyage comfort en agate Retsch™ sont dotés d’un joint torique pour un fonctionnement en toute sécurité.
Marque: RETSCH 01.462.0139
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Disponibles en plusieurs tailles de 12 à 500 ml
- Couvercles d’aération en option
- Dispositifs de fermeture de sécurité étanches
Spécification
Cuve de broyage Comfort | |
50 ml | |
Pour PM 100, PM 200, PM 400 et S 100 | |
Agate |