Learn More
RETSCH Bols de broyage comfort en agate
Utilisez ces bols de broyage avec les broyeurs à billes Retsch™. Les bols de broyage comfort en agate Retsch™ sont dotés d’un joint torique pour un fonctionnement en toute sécurité.
Marque:  RETSCH 01.462.0136
Code produit. 10608321
  • 2095.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Disponibles en plusieurs tailles de 12 à 500 ml
  • Couvercles d’aération en option
  • Dispositifs de fermeture de sécurité étanches
Spécification
Spécification
Cuve de broyage Comfort
125 mL
Pour PM 100, PM 200, PM 400 et S 100
Agate